Imprimer
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204444
Numéro CAS: 474709-71-2