Imprimer
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 360 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrF₃N₃
MW: 266.018 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111700
Numéro CAS: 1166819-53-9