Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787098
Numéro CAS: 454-15-9
ONU: 3261
ADR: 8,III