1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC53275-1G
PC53275-250MG
APOSPC53275-1GEA
522
EUR
APOSPC53275-1G
APOSPC53275-250MG
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formule:
C₈H₅BrF₃NO₂ MW: 284.03 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29912987 Numéro CAS: 2091158-96-0 |