Imprimer
5-Fluoro-2-iodoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 121 EUR
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396916
Numéro CAS: 450-90-8