Imprimer
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 227 EUR
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28798350
Numéro CAS: 1803821-90-0