Imprimer
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53248-100MG PC53248-1G PC53248-250MG
APOSPC53248-100MGEA 0 EUR
APOSPC53248-100MG APOSPC53248-1G APOSPC53248-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374879
Numéro CAS: 135900-33-3