Imprimer
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233291
Numéro CAS: 1244642-73-6