Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53198-1G PC53198-250MG PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA 151 EUR
APOSPC53198-1G APOSPC53198-250MG APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606443
Numéro CAS: 1227605-02-8