Imprimer
4-Fluoro-1-butanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 134 EUR
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Formule: C₄H₉FO
MW: 92.112 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039555
Numéro CAS: 372-93-0
ONU: 1993
ADR: 3 III