Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 464 EUR
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698502
Numéro CAS: 1214326-36-9