Imprimer
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol, 4-Fluoro-4-hydroxybenzyl alcohol
PC53135-1G PC53135-250MG PC53135-5G
APOSPC53135-1GEA 184 EUR
APOSPC53135-1G APOSPC53135-250MG APOSPC53135-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031832
Numéro CAS: 934241-78-8