Imprimer
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 31.9 EUR
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11849938
Numéro CAS: 1214328-20-7