Imprimer
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53129-1G PC53129-250MG PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA 281 EUR
APOSPC53129-1G APOSPC53129-250MG APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrClFN
MW: 260.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09861346
Numéro CAS: 1019016-66-0