Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 173 EUR
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₄F₃N₃
MW: 187.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193496
Numéro CAS: 617678-32-7