Imprimer
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53081-1G PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA 72.5 EUR
APOSPC53081-1G APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25994491
Numéro CAS: 1402666-87-8