Imprimer
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53075-1G PC53075-5G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 0 EUR
APOSPC53075-1G APOSPC53075-5G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368352
Numéro CAS: 854906-74-4