Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 633 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09935620
Numéro CAS: 936249-94-4