Imprimer
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 109 EUR
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394957
Numéro CAS: 954388-59-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III