Imprimer
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanone
PC53033-1G PC53033-250MG PC53033-5G
APOSPC53033-1GEA 287 EUR
APOSPC53033-1G APOSPC53033-250MG APOSPC53033-5G
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Point de fusion: 42…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13173414
Numéro CAS: 58808-61-0