Imprimer
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53030-1G PC53030-5G
APOSPC53030-1GEA 183 EUR
APOSPC53030-1G APOSPC53030-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08699546
Numéro CAS: 334929-99-6