Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 65.4 EUR
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11856020
Numéro CAS: 1114809-13-0