Imprimer
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53017-1G PC53017-250MG PC53017-5G
APOSPC53017-1GEA 0 EUR
APOSPC53017-1G APOSPC53017-250MG APOSPC53017-5G
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976469
Numéro CAS: 323578-36-5
ONU: 3261
ADR: 8,III