Imprimer
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 438 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09043718
Numéro CAS: 748124-46-1