Imprimer
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530049-1G PC530049-250MG PC530049-500MG
APOSPC530049-1GEA 870 EUR
APOSPC530049-1G APOSPC530049-250MG APOSPC530049-500MG
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214640
Numéro CAS: 348619-91-0