Imprimer
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530037-1G PC530037-250MG PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA 980 EUR
APOSPC530037-1G APOSPC530037-250MG APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214432
Numéro CAS: 108391-82-8