Imprimer
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530031-1G PC530031-250MG
APOSPC530031-1GEA 0 EUR
APOSPC530031-1G APOSPC530031-250MG
5-Fluoro-L-tryptophan 97%
5-Fluoro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066470
Numéro CAS: 16626-02-1