Imprimer
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(2,6-difluorophenyl)propanoic acid
PC530004-1G PC530004-250MG
APOSPC530004-1GEA 351 EUR
APOSPC530004-1G APOSPC530004-250MG
2,6-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372005
Numéro CAS: 266360-62-7