Imprimer
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530001-1G PC530001-250MG PC530001-500MG
APOSPC530001-1GEA 882 EUR
APOSPC530001-1G APOSPC530001-250MG APOSPC530001-500MG
2,3-Difluoro-D-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371989
Numéro CAS: 266360-59-2