Imprimer
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52716-1G PC52716-250MG PC52716-5G
APOSPC52716-1GEA 328 EUR
APOSPC52716-1G APOSPC52716-250MG APOSPC52716-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707414
Numéro CAS: 1427439-32-4