Imprimer
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52710-10G PC52710-5G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 256 EUR
APOSPC52710-10G APOSPC52710-5G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Formule: C₆H₆F₉O₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009902
Numéro CAS: 370-69-4