Imprimer
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-5-formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 509 EUR
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₅O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501045
Numéro CAS: 1208718-46-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III