Imprimer
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 290 EUR
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formule: C₆H₄Br₂F₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32691735
Numéro CAS: 149757-22-2