2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC52480-10G
PC52480-1G
PC52480-5G
APOSPC52480-10GEA
574
EUR
APOSPC52480-10G
APOSPC52480-1G
APOSPC52480-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)toluene
Formule:
C₉H₆F₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
2385323-82-8 |