Imprimer
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 522 EUR
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formule: C₁₆H₁₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514942-07-3