Imprimer
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene
PC5247-1G PC5247-250MG
APOSPC5247-1GEA 973 EUR
APOSPC5247-1G APOSPC5247-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₃BrF₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501044
Numéro CAS: 1159512-28-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III