Imprimer
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 140 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419433
Numéro CAS: 884-05-9