Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52462-1G PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA 190 EUR
APOSPC52462-1G APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃NO
MW: 270.035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886503-13-5