Imprimer
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 422 EUR
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09861352
Numéro CAS: 351367-77-6