Imprimer
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 430 EUR
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157.161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18791602
Numéro CAS: 754920-30-4