Imprimer
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 328 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₆F₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062865
Numéro CAS: 1980063-30-6