Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52192-1G PC52192-250MG
APOSPC52192-1GEA 174 EUR
APOSPC52192-1G APOSPC52192-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₅F₆IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922516
Numéro CAS: 2366994-34-3