Imprimer
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,3-difluorobenzene
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 522 EUR
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737889
Numéro CAS: 1449290-34-9