Imprimer
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52185-1G PC52185-5G
APOSPC52185-1GEA 206 EUR
APOSPC52185-1G APOSPC52185-5G
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698635
Numéro CAS: 1214348-94-3