Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formule: C₈H₄BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812117
Numéro CAS: 2166881-48-5