Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 105 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₃BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166242
Numéro CAS: 1672663-79-4