Imprimer
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 288 EUR
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅BrFN₃
MW: 206.016 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09999913
Numéro CAS: 1289084-83-8