Imprimer
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl [4-(fluoromethyl)phenyl]carbamate
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 654 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812098
Numéro CAS: 2366994-54-7
ONU: 1759
ADR: 8,III