Imprimer
3-Fluoropropan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 190 EUR
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formule: C₃H₈FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01694865
Numéro CAS: 462-41-9
ONU: 2733
ADR: 3+8,III