Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 451 EUR
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Formule: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21781413
Numéro CAS: 1820741-54-5